Learn More
Ester méthylique de l'acide 2-méthyl-4,5-bis(méthylsulfonyl)benzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methyl-4,5-bis(methylsulfonyl)-benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 373357-96-1 |
| Formule moléculaire | C37 H30 O10 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C37H30O10/c1-22-19-30(38)43-28-20-26(17-18-27(22)28)42-37-33(46-35(40)24-13-7-3-8-14-24)32(45-34(39)23-11-5-2-6-12-23)31-29(44-37)21-41-36(47-31)25-15-9-4-10-16-25/h2-20,29,31-33,36-37H,21H2,1H3/t29?,31-,32?,33?,36?,37+/m0/s1 |
| SMILES | CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3OC4COC(O[C@@H]4C(OC(=O)c5ccccc5)C3OC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7)ccc12 |
| Nom IUPAC | [(6S,8aS)-7-benzoyloxy-6-(4-méthyl-2-oxochromén-7-yl)oxy-2-phényl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-yl]benzoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 634.628 |
| Poids de la formule | 634.184 |