Learn More
2-Méthyl-4,5-dichloro-3-pyridazinone, TRC
Code produit 30466839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30466839 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30466839 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM29978050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-4,5-dichloro-3-pyridazinone
CAS 933-76-6
Formule moléculaire C5H4Cl2N2O
Quantité 50 g
Synonyme 2-Methyl-4,5-dichloro-3(2H)-pyridazinon, 4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
Formule InChI InChI=1S/C5H4Cl2N2O/c1-9-5(10)4(7)3(6)2-8-9/h2H,1H3
SMILES O=C1C(Cl)=C(Cl)C=NN1C
Nom IUPAC 4,5-dichloro-2-méthylpyridazin-3(2H)-one
Poids moléculaire (g/mol) 179
Poids de la formule 177.97