Learn More
2-Méthyl-4,5-dichloro-3-pyridazinone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methyl-4,5-dichloro-3-pyridazinone |
| CAS | 933-76-6 |
| Formule moléculaire | C5H4Cl2N2O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-Methyl-4,5-dichloro-3(2H)-pyridazinon, 4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H4Cl2N2O/c1-9-5(10)4(7)3(6)2-8-9/h2H,1H3 |
| SMILES | O=C1C(Cl)=C(Cl)C=NN1C |
| Nom IUPAC | 4,5-dichloro-2-méthylpyridazin-3(2H)-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 179 |
| Poids de la formule | 177.97 |