Learn More
2-Méthyl-4(5)-nitroimidazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454274
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11454274 50 g 50g
11464274 250 g 250g
11444274 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454274 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12569.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 696-23-1 | C4H5N3O2 | 127.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 696-23-1
Formule moléculaire C4H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 127.10
Numéro MDL MFCD00005191
Clé InChI FFYTTYVSDVWNMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-5-nitroimidazole, 2-methyl-4-nitroimidazole, 2-methyl-4-nitro-1h-imidazole, menidazole, 1h-imidazole, 2-methyl-4-nitro, 1h-imidazole, 2-methyl-5-nitro, 2-methyl-4 5-nitroimidazole, imidazole, 2-methyl-4-nitro, unii-24ag2ww15w, imidazole, 2-methyl-5-nitro
CID PubChem 12760
Nom IUPAC 2-methyl-5-nitro-1H-imidazole
SMILES CC1=NC=C(N1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-4(5)-nitroimidazole
Point de fusion 251°C to 254°C
Quantité 50 g
Beilstein 4032
Poids de la formule 127.1
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-4(5)nitroimidazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyl-4(5)nitroimidazole