Learn More
2-Methyl-4-n-propyl-1,3-oxathiane, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11465237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11465237 5 g 5g
11475237 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11465237 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22630.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67715-80-4
Formule moléculaire C8H16OS
Poids moléculaire (g/mol) 160.275
Numéro MDL MFCD00673203
Clé InChI GKGOLPMYJJXRGD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-oxathiane, 2-methyl-4-propyl, 2-methyl-4-propyl-1,3-oxathiane, mixture of cis and trans, 1,3-oxathiane, 2-methyl-4-propyl-, 2r,4r-rel, 1,3-oxathiane, 2-methyl-4-propyl-, 2r,4s-rel, tropathiane, z-2-methyl-4-propyl-1,3-oxathiane, 2-tropical oxathiane, e-galbanum oxathiane, z-galbanum oxathiane, dsstox_cid_27704
CID PubChem 101010
ChEBI CHEBI:87335
Nom IUPAC 2-méthyl-4-propyl-1,3-oxathiane
SMILES CCCC1CCOC(S1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-4-n-propyl-1,3-oxathiane
Note relative au nom cis + trans
Point d’ébullition 218°C to 220°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Poids de la formule 160.27
Pourcentage de pureté 99%