Learn More
2-méthyl-4-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428486 2500 g 2500g
11408486 100 g 100g
11418486 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428486 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15941.0E
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 99-52-5 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-52-5
Formule moléculaire C7H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00007734
Clé InChI XTTIQGSLJBWVIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-nitrotoluene, 4-nitro-o-toluidine, 5-nitro-2-aminotoluene, p-nitro-o-toluidine, benzenamine, 2-methyl-4-nitro, fast red rl base, 1-amino-2-methyl-4-nitrobenzene, diabase red rl, ansibases red rl, devol red rl
CID PubChem 7441
Nom IUPAC 2-méthyl-4-nitroaniline
SMILES CC1=CC(=CC=C1N)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-4-nitroaniline
Point de fusion 130°C to 133°C
Odeur Characteristic
Quantité 2500 g
Numéro UN UN2660
Beilstein 775772
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%