Learn More
2-méthyl-4-nitroaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10513721 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10513721 5 g 5g
10081940 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10513721 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 163950050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.10€
    19.65€ / 5g
    Économisez 2.45€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 99-52-5 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-52-5
Formule moléculaire C7H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00007734
Clé InChI XTTIQGSLJBWVIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-nitrotoluene, 4-nitro-o-toluidine, 5-nitro-2-aminotoluene, p-nitro-o-toluidine, benzenamine, 2-methyl-4-nitro, fast red rl base, 1-amino-2-methyl-4-nitrobenzene, diabase red rl, ansibases red rl, devol red rl
CID PubChem 7441
Nom IUPAC 2-méthyl-4-nitroaniline
SMILES CC1=CC(=CC=C1N)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-4-nitroaniline
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 129°C to 133°C
Couleur Marron ou kaki à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H3(NO2)NH2
Quantité 5 g
Beilstein 12, 846
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot diluted hydrochloric acid,soluble in ethanol
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou aiguilles fines
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-4-nitroaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.