Learn More
Acide 2-méthyl-4-nitrobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15525276 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15525276 5 g 5g
15535276 25 g 25g
15545276 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15525276 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 457810050
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1975-51-5 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1975-51-5
Formule moléculaire C8H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.15
Clé InChI XXXOBNJIIZQSPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-4-nitrobenzoic acid, 4-nitro-o-toluic acid, 2-methyl-4-nitro-benzoic acid, 2-methyl-4-nitrobenzoicacid, 4-nitro-2-methylbenzoic acid, benzoic acid, 2-methyl-4-nitro, pubchem8363, acmc-1bsab, 2-carboxy-5-nitrotoluene, 2-methyl4-nitrobenzoic acid
CID PubChem 74790
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-4-nitrobenzoic acid
Point de fusion 151.0°C to 152.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 181.15
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-4-nitrobenzoic acid, 98%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.