Learn More
Acide 2-méthyl-4-penténoïque, TRC
Code produit 30480894
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30480894 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30480894 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM22077850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-4-pentenoic Acid
CAS 1575-74-2
Formule moléculaire C6H10O2
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h3,5H,1,4H2,2H3,(H,7,8)
SMILES CC(CC=C)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-méthylpent-4-énoïque
Poids moléculaire (g/mol) 114.14
Poids de la formule 114.0681