Learn More
(2-méthyl-4-phényl-1,3-thiazol-5-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11330617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11330617 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10604595 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11330617 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC42209CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 857284-12-9
Formule moléculaire C11H11NOS
Poids moléculaire (g/mol) 205.275
Numéro MDL MFCD08690247
Clé InChI RBRYERMYEBFVAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 5-thiazolemethanol,2-methyl-4-phenyl, 2-methyl-4-phenylthiazol-5-yl methanol, 2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methan-1-ol
CID PubChem 18525756
Nom IUPAC (2-méthyl-4-phényl-1,3-thiazol-5-yl)méthanol
SMILES CC1=NC(=C(S1)CO)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Methyl-4-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 205.28
Pourcentage de pureté 97%