Learn More
Acide 2-méthyl-4-phényl-1,3-thiazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11320617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11320617 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10071884 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11320617 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC42201CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 32002-72-5
Formule moléculaire C11H8NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 218.25
Numéro MDL MFCD07348569
Clé InChI APXSARIYDLVPAY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-methyl-4-phenylthiazole-5-carboxylic acid, 2-methy-4-phenylthiazol-5-ylcarboxylic acid, 2-methyl-4-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-4-phenylthiazol-5-ylcarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl-4-phenyl, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-methyl-4-phenyl
CID PubChem 7131132
Nom IUPAC acide 2-méthyl-4-phényl-1,3-thiazole-5-carboxylique
SMILES CC1=NC(=C(S1)C([O-])=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-4-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 219.26
Pourcentage de pureté 97%