Learn More
Acide 2-méthyl-4-phényl-5-pyrimidinecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10782197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10782197 10 g 10g
10202832 250 mg 250mg
10354662 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10782197 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC20101EA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 127958-10-5
Formule moléculaire C12H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.224
Numéro MDL MFCD02682072
Clé InChI XKJAQESOTNACHT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2776510
Nom IUPAC Acide2-méthyle-4-phénylpyrimidine-5-carboxylique
SMILES CC1=NC=C(C(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-4-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Synonyme 2-methyl-4-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-methyl-4-phenyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-methyl-4-phenyl, acmc-1c0qx, 2-methyl-4-phenylpyrimidin-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid,2-methyl-4-phenyl, 2-methyl-4-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid
Poids de la formule 214.22
Pourcentage de pureté 97%