missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Méthyl-4-phenylthiazole, 97 %, Thermo Scientific™

Code produit 15488177
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15488177 1 g 1g
15498177 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15488177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51728.03
Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 1826-16-0
Formule moléculaire C10H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 175.249
Numéro MDL MFCD00489998
Clé InChI XROORURTAQOYLW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-4-phenylthiazole, 2-methyl-4-phenyl-thiazole, thiazole, 2-methyl-4-phenyl, thiazole,2-methyl-4-phenyl, #
CID PubChem 584377
Nom IUPAC 2-méthyle-4-phényle-1,3-thiazole
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=CC=C2

Spécification

Nom chimique ou matériau 2-Methyl-4-phenylthiazole
Point de fusion 51°C to 56°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 175.25
Pourcentage de pureté 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.