Learn More
2-Méthyl-4-phenylthiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15498177
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15498177 5 g 5g
15488177 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51728.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1826-16-0
Formule moléculaire C10H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 175.249
Numéro MDL MFCD00489998
Clé InChI XROORURTAQOYLW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-4-phenylthiazole, 2-methyl-4-phenyl-thiazole, thiazole, 2-methyl-4-phenyl, thiazole,2-methyl-4-phenyl, #
CID PubChem 584377
Nom IUPAC 2-méthyle-4-phényle-1,3-thiazole
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-4-phenylthiazole
Point de fusion 51°C to 56°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 175.25
Pourcentage de pureté 97%