Learn More
2-méthyle-4-pipérazinoquinoline, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methyl-4-piperazinoquinoline |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Nom IUPAC | 2-méthyle-4-(piperazin-1-yl)quinoline |
| Poids de la formule | 227.31 |
| Pourcentage de pureté | 97% |