Learn More
2-méthyl-4-(trifluorométhoxy)aniline, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410128
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11410128 1 g 1g
11420128 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11410128 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23706.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 86256-59-9 | C8H8F3NO | 191.153 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86256-59-9
Formule moléculaire C8H8F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 191.153
Numéro MDL MFCD01631541
Clé InChI IIDBMILLZRYZCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-4-trifluoromethoxy aniline, 2-methyl-4-trifluoromethoxy benzenamine, 4-trifluoromethoxy-2-methylaniline, 4-trifluoromethoxy-o-toluidine, benzenamine, 2-methyl-4-trifluoromethoxy, 2-methyl-4-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem8512, ksc495s8h, 2-amino-5-trifluoromethoxy toluene
CID PubChem 2775546
Nom IUPAC 2-méthyl-4-(trifluorométhoxy)aniline
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)OC(F)(F)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Poids de la formule 191.15
Pourcentage de pureté ≥97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.