Learn More
2-méthyl-4-(trifluorométhoxy)aniline, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420128
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420128 5 g 5g
11410128 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11420128 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23706.06
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 86256-59-9 | C8H8F3NO | 191.153 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86256-59-9
Formule moléculaire C8H8F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 191.153
Numéro MDL MFCD01631541
Clé InChI IIDBMILLZRYZCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-4-trifluoromethoxy aniline, 2-methyl-4-trifluoromethoxy benzenamine, 4-trifluoromethoxy-2-methylaniline, 4-trifluoromethoxy-o-toluidine, benzenamine, 2-methyl-4-trifluoromethoxy, 2-methyl-4-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem8512, ksc495s8h, 2-amino-5-trifluoromethoxy toluene
CID PubChem 2775546
Nom IUPAC 2-méthyl-4-(trifluorométhoxy)aniline
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)OC(F)(F)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Poids de la formule 191.15
Pourcentage de pureté ≥97%