Learn More
2-méthyl-4-(trifluorométhyl)-1,3-thiazole-5-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10624965
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10624965 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10091474 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10624965 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC76304CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1034566-13-6
Formule moléculaire C6H4F3NOS
Poids moléculaire (g/mol) 195.159
Numéro MDL MFCD12198128
Clé InChI FBQFBBGXQZDOQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 5-formyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
CID PubChem 43811060
Nom IUPAC 2-méthyl-4-(trifluorométhyl)-1,3-thiazole-5-carbaldéhyde
SMILES CC1=NC(=C(S1)C=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 195.16
Pourcentage de pureté 97%