Learn More
Acide 2-méthyl-4-(trifluorométhyl)-1,3-thiazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10633045
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10633045 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10295544 1 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10633045 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC76301CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 117724-63-7
Formule moléculaire C6H4F3NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 211.16
Numéro MDL MFCD00173295
Clé InChI REKJPVUFKQYMHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-4-trifluoromethyl thiazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-4-trifluoromethylthiazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-4-trifluoromethyl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl-4-trifluoromethyl, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-methyl-4-trifluoromethyl, pubchem11380, acmc-209yjt, methyltrifluoromethylthiazolecarboxylicacid, 2-methyl-4-trifluoromethyl thiazole-5-carboxylicacid
CID PubChem 1486080
Nom IUPAC Acide 2-méthyl-4-(trifluorométhyl)1,3-thiazole-5-carboxylique
SMILES CC1=NC(=C(S1)C(O)=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 211.16
Pourcentage de pureté 97%