Learn More
2-Méthyl-4-(trifluorométhyl)thiazole-5-carboxylique, TRC
Code produit 30480785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30480785 10 mg 10mg
30470444 100 mg 100mg
30478046 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30480785 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM21919510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117724-63-7
Formule moléculaire C6H4NO2F3S
Poids moléculaire (g/mol) 211.16
Synonyme 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic Acid, 2-Methyl-4-trifluoromethylthiazole-5-carboxylic Acid
Nom IUPAC Acide 2-méthyl-4-(trifluorométhyl)1,3-thiazole-5-carboxylique
SMILES Cc1nc(c(s1)C(=O)O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic Acid
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H4F3NO2S/c1-2-10-4(6(7,8)9)3(13-2)5(11)12/h1H3,(H,11,12)
Poids de la formule 210.9915