Learn More
Acide 2-méthyl-5-(4-méthylphényl)-3-furoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10504763
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10504763 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10504763 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01311DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-5-(4-methylphenyl)-3-furoic acid
CAS 111787-86-1
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C13H12O3
Numéro MDL MFCD05664429
Quantité 1 g
Synonyme 2-methyl-5-4-methylphenyl-3-furoic acid, 2-methyl-5-4-methylphenyl furan-3-carboxylic acid, 2-methyl-5-p-tolyl furan-3-carboxylic acid, 3-furancarboxylic acid,2-methyl-5-4-methylphenyl, acmc-20mesz
Clé InChI WWJLHTFFOPYRMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(O1)C1=CC=C(C)C=C1)C(O)=O
Nom IUPAC acide 2-méthyl-5-(4-méthylphényl)furan-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 216.24
CID PubChem 2794742
Poids de la formule 216.23
Pourcentage de pureté 97%