Learn More
2-éthyl-5-(méthylthio)furane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469477 10 g 10g
11459477 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11469477 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21998.09
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13678-59-6 | C6H8OS | 128.189 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13678-59-6
Formule moléculaire C6H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 128.189
Numéro MDL MFCD01208018
Clé InChI RESBOJMQOGJOMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-5-methylthio furan, 5-methyl-2-methylthio furan, furan, 2-methyl-5-methylthio, methyl 5-methylfuryl sulfide, 2-methyl-5-methylsulfanyl furan, 2-methyl-5-methylthiofuran, unii-41z7b950jj, 2-methyl 5-methyl thio furan, furan,2-methyl-5-methylthio, fema no. 3366
CID PubChem 61657
Nom IUPAC 2-méthyle-5-méthylsulfanylfurane
SMILES CC1=CC=C(O1)SC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-5-(methylthio)furan
Densité 1.063
Point d’ébullition 79°C to 81°C (50 mmHg)
Point d’éclair 50°C (122°F)
Odeur Stench
Quantité 10 g
Numéro UN UN1993
Poids de la formule 128.19
Pourcentage de pureté 99%