Learn More
2-Methyl-5-nitroaniline, 96%, Thermo Scientific™
Code produit 10724943 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10724943 500 g 500g
10653763 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10724943 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 364915000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-55-8
Formule moléculaire C7H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00007741
Clé InChI DSBIJCMXAIKKKI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-nitrotoluene, 5-nitro-o-toluidine, fast scarlet g, pnot, scarlet g base, 2-methyl-5-nitrobenzenamine, 4-nitro-2-aminotoluene, devol scarlet b, diabase scarlet g, scarlet base nsp
CID PubChem 7444
ChEBI CHEBI:66891
Nom IUPAC 2-methyl-5-nitroaniline
SMILES CC1=CC=C(C=C1N)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-5-nitroaniline
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 104.0°C to 107.0°C
Couleur Ochre to Orange-Yellow
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H3(NO2)NH2
Quantité 500 g
Beilstein 12, 844
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Crystalline Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-5-nitroaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.