Learn More
2-méthyl-5-nitroaniline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11389579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11389579 2500 g 2500g
11453318 100 g 100g
11463318 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11389579 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17726.0E
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99-55-8 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
It is applied in organic synthesis. 5-Nitro-o-toluidine finds application as an intermediate in the synthesis of Pigment Red 17 (C.I. 12 390) and Pigment Red 22 (C.I. 12 315). It is also employed in conjunction with certain C.I. coupling components. It also serves as a precursor for a wide assortment of azo dyes of various red, yellow, orange, violet, and brown hues. It can also be employed as analytical standard for the surfactant mediated transformations (-254nm) of 2,4-dinitrotoluene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé pour la synthèse organique. Le 5-nitro-o-toluidine est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse du pigment red 17 (C.I. 12 390) et du pigment red 22 (C.I. 12 315). Il est également utilisé conjointement avec certains composants de couplage C.I. Il sert également de précurseur pour un large assortiment de colorants azoïques de diverses teintes rouges, jaunes, orange, violettes et brunes. Il peut également être utilisé comme étalon analytique pour les transformations du 2,4-dinitrotoluène induites par les surfactants (-254 nm).
Solubilité
Insoluble dans l’eau. (<0,1 g/100 mL at 19°C). Solubility in methanol, almost transparency
Remarques
C.I. 37105. Sensible à l’humidité et la lumière. Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-55-8
Formule moléculaire C7H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00007741
Clé InChI DSBIJCMXAIKKKI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-nitrotoluene, 5-nitro-o-toluidine, fast scarlet g, pnot, scarlet g base, 2-methyl-5-nitrobenzenamine, 4-nitro-2-aminotoluene, devol scarlet b, diabase scarlet g, scarlet base nsp
CID PubChem 7444
ChEBI CHEBI:66891
Nom IUPAC 2-méthyl-5-nitroaniline
SMILES CC1=CC=C(C=C1N)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-5-nitroaniline
Point de fusion 105°C to 108°C
Odeur Characteristic
Quantité 2500 g
Numéro UN UN2660
Beilstein 879021
Informations sur la solubilité Insoluble in water. (<0.1g/100 mL at 19°C). Solubility in methanol,almost transparency
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté ≥98%