Learn More
2-Méthyl-5-nitroaniline, TRC
Code produit 30138444
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138444 10 g 10g
30133592 50 g 50g
30040393 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138444 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32344510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-55-8
Formule moléculaire C7 H8 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Synonyme Fast Scarlet G Base (6CI), o-Toluidine, 5-nitro- (8CI), 2-Methyl-5-nitrobenzenamine, (2-Methyl-5-nitrophenyl)amine, 1-Amino-2-methyl-5-nitrobenzene, 1-Methyl-2-amino-4-nitrobenzene, 2-Amino-4-nitrotoluene, 2-Methyl-5-nitroaniline, 3-Nitro-6-methylaniline, 4-Nitro-2-aminotoluene, 5-Nitro-2-methylaniline, 5-Nitro-2-toluidine, 5-Nitro-o-toluidine, 6-Methyl-3-nitroaniline, Amarthol Fast Scarlet G Base, Amarthol Fast Scarlet G Salt, Azoene Fast Scarlet G Salt, Azoene Fast Scarlet GC Base, Azoene Fast Scarlet GC Salt, Azofix Scarlet G Salt, Azogene Fast Scarlet G, C.I. 37105, C.I. Azoic Diazo Component 12, Conazoic Diazo AB, Dainichi Fast Scarlet G Base, Daito Scarlet Base G, Devol Scarlet B, Devol Scarlet G Salt, Diabase Scarlet G, Diazo Fast Scarlet G, Dycosbase Scarlet G Base, Fast Red SG Base, Fast Scarlet Base J, Fast Scarlet G, Fast Scarlet G Salt, Fast Scarlet GC Base, Fast Scarlet J Salt, Fast Scarlet M 4NT Base, Fast Scarlet T Base, Hiltonil Fast Scarlet G Base, Hiltonil Fast Scarlet G Salt, Hiltonil Fast Scarlet GC Base, Icho Salt Scarlet G, Kayaku Scarlet G Base, Lake Scarlet G Base, Lithosol Orange R Base, Mitsui Scarlet G Base, NSC 8947, Naphthanil Scarlet G Base, Naphtoelan Fast Scarlet G Base, Naphtoelan Fast Scarlet G Salt, PNOT, Scarlet Base Ciba II, Scarlet Base G, Scarlet Base Irga II, Scarlet Base NSP, Scarlet G, Scarlet G Base, Sugai Fast Scarlet G Base, Symulon Scarlet G Base
Nom IUPAC 2-méthyl-5-nitroaniline
SMILES Cc1ccc(cc1N)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-nitrotoluene (2-Methyl-5-nitroaniline)
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,8H2,1H3
Poids de la formule 152.0586