Learn More
Chlorure de 2-méthyle-5-nitrobenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447816
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11447816 5 g 5g
11457816 25 g 25g
11467816 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11447816 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14760.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 121-02-8 | C7H6ClNO4S | 235.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-02-8
Formule moléculaire C7H6ClNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 235.64
Numéro MDL MFCD00051695
Clé InChI WPGVQDHXOUAJBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-5-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 5-nitro-o-toluenesulfonyl chloride, 2-methyl-5-nitrobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-methyl-5-nitro, 4-nitrotoluen-2-sulfochlorid, o-toluenesulfonyl chloride, 5-nitro, 4-nitrotoluen-2-sulfonylchlorid, 4-nitrotoluene-2-sulphonyl chloride, 4-nitrotoluen-2-sulfochlorid czech, 2-methyl-5-nitrophenylsulfonyl chloride
CID PubChem 8457
Nom IUPAC Chlorure de 2-méthyle-5-nitrobenzènesulfonyle
SMILES CC1=CC=C(C=C1S(Cl)(=O)=O)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-5-nitrobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 42°C to 46°C
Point d’ébullition 135°C to 137°C (0.7 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2697079
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 235.65
Pourcentage de pureté 97%