Learn More
Acide 2-méthyl-5-nitrobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342677
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11342677 1 g -
11352677 5 g 5g
11362677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11342677 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11862.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 1975-52-6 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1975-52-6
Formule moléculaire C8H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.147
Numéro MDL MFCD00007371
Clé InChI DJRFJAVPROZZFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-5-nitrobenzoic acid, 5-nitro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-methyl-5-nitro, 2-methyl-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-2-methylbenzoic acid, rarechem al bo 0285, 5-nitro-2-methyl benzoic acid, 2-methyl-5-nitro benzoic acid, pubchem2244
CID PubChem 519683
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-5-nitrobenzoic acid
Point de fusion 176°C to 181°C
Quantité 1 g
Beilstein 2451300
Poids de la formule 181.15
Pourcentage de pureté ≥98%