Learn More
Acide 2-méthyl-5-nitrobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352677
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantité unitSize
11352677 5 g 5g
11342677 1 g -
11362677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11352677 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L11862.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 1975-52-6 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1975-52-6
Formule moléculaire C8H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.147
Numéro MDL MFCD00007371
Clé InChI DJRFJAVPROZZFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-5-nitrobenzoic acid, 5-nitro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-methyl-5-nitro, 2-methyl-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-2-methylbenzoic acid, rarechem al bo 0285, 5-nitro-2-methyl benzoic acid, 2-methyl-5-nitro benzoic acid, pubchem2244
CID PubChem 519683
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-5-nitrobenzoic acid
Point de fusion 176°C to 181°C
Quantité 5 g
Beilstein 2451300
Poids de la formule 181.15
Pourcentage de pureté ≥98%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.