Learn More
Acide 2-méthyl-5-nitrobenzoïque, 99+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10227220 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10227220 5 g Flacon en verre 5g
10007352 1 g Flacon en verre 1g
10105553 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10227220 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 276570050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1975-52-6
Formule moléculaire C8H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.15
Numéro MDL MFCD00007371
Clé InChI DJRFJAVPROZZFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-5-nitrobenzoic acid, 5-nitro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-methyl-5-nitro, 2-methyl-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-2-methylbenzoic acid, rarechem al bo 0285, 5-nitro-2-methyl benzoic acid, 2-methyl-5-nitro benzoic acid, pubchem2244
CID PubChem 519683
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-5-nitrobenzoic acid
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 176°C to 180°C
Couleur Jaune à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H3(NO2)CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 09, 471
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 181.15
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement