Learn More
Acide 2-méthyl-5-nitrobenzoïque, TRC
Code produit 30469534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30469534 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30469534 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3236851G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-5-nitrobenzoic Acid
CAS 1975-52-6
Formule moléculaire C8 H7 N O4
Quantité 1 g
Synonyme Benzoic acid','2-methyl-5-nitro-, o-Toluic acid','5-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-5-nitrobenzoic acid, 3-Nitro-6-methylbenzoic acid, 5-Nitro-2-methylbenzoic acid, 5-Nitro-o-toluic acid
Formule InChI InChI=1S/C8H7NO4/c1-5-2-3-6(9(12)13)4-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(cc1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC Acide 2-méthyl-5-nitrobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 181.15
Poids de la formule 181.0375