Learn More
2-Méthyl-5-nitrobenzotrifluorure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15452349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15452349 25 g 25g
15432349 1 g 1g
15442349 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15452349 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64924.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 89976-12-5 | C8H6F3NO2 | 205.136 g/mol
Employed as an important intermediate for raw material for organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire important pour les matières premières pour la synthèse organique, l’agrochimie, l’industrie pharmaceutique et les colorants
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez loin de l’eau ou de l’humidité. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89976-12-5
Formule moléculaire C8H6F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 205.136
Numéro MDL MFCD01631684
Clé InChI SVQCVQCIZWSPPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-5-nitrobenzotrifluoride, 1-methyl-4-nitro-2-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethyl-4-nitrotoluene, 4-nitro-2-trifluoromethyl toluene, 1-methyl-4-nitro-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-methyl-4-nitro-2-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-4-methylnitrobenzene, 2-trifluoromethyl-1-methyl-4-nitrobenzene, pubchem4444
CID PubChem 2775447
Nom IUPAC 1-méthyl-4-nitro-2-(trifluorométhyl)benzène
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2506013
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 205.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide