Learn More
Acide 2-méthyl-5-nitroimidazole-1-acétique, TRC
Code produit 30465835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30465835 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30465835 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM33042050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid
CAS 1010-93-1
Formule moléculaire C6 H7 N3 O4
Quantité 50 mg
Synonyme THIQ-3-ol isomer, 1-(3-Hydroxyphenyl)-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,6-diol (1S,4R)
Formule InChI InChI=1S/C6H7N3O4/c1-4-7-2-5(9(12)13)8(4)3-6(10)11/h2H,3H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-(2-méthyl-5-nitroimidazol-1-yl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 185.14
Poids de la formule 185.0437