Learn More
2-Méthyl-5-nitroimidazole, TRC
Code produit 17993515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17993515 100 g 100g
17921405 10 g 10g
17962495 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17993515 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM323765100G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 696-23-1
Formule moléculaire C4 H5 N3 O2
Nom IUPAC 2-méthyl-4-nitro-1H-imidazole
SMILES Cc1nc(c[nH]1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-4-nitroimidazole
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 g
Synonyme 2-Methyl-4-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole, Metronidazole Benzoate Imp. B (EP), Tinidazole Imp. A (EP), Metronidazole Imp. A (EP), 1H-Imidazole, 2-methyl-5-nitro-, 1H-Imidazole, 2-methyl-4-nitro- (9CI), Imidazole, 2-methyl-4(or 5)-nitro- (7CI), Imidazole, 2-methyl-4-nitro- (8CI), 2-Methyl-4-nitro-1H-imidazole, 4-Nitro-2-methylimidazole, L 581490, Menidazole, RP 8532
Formule InChI InChI=1S/C4H5N3O2/c1-3-5-2-4(6-3)7(8)9/h2H,1H3,(H,5,6)
Poids moléculaire (g/mol) 127.1
Poids de la formule 127.0382
Pourcentage de pureté >95%