missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromure de 2-méthyle-5-(pentafluorothio)benzyle, 97 %

Code produit 15408515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15408515 250 mg 250mg
15416337 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15408515 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33514.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 1240257-10-6
Formule moléculaire C8H8BrF5S
Poids moléculaire (g/mol) 311.108
Numéro MDL MFCD16652479
Clé InChI GQWITWAQAPQUDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-5-pentafluorosulfur benzyl bromide, 2-methyl-5-pentafluorothio benzyl bromide, 2-bromomethyl-1-methyl-4-pentafluoro-??-sulfanyl benzene
CID PubChem 66523590
Nom IUPAC [3-(bromométhyl)-4-méthylphényl]-pentafluoro-$l^{6}-sulfane
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F)CBr

Spécification

Nom chimique ou matériau 2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 311.11
Pourcentage de pureté 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.