Learn More
2-Méthyl-5-phényl-3-furaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10293062
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10293062 250 mg 250mg
10511702 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10293062 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC14904CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 321309-42-6
Formule moléculaire C12H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD02681964
Clé InChI QRBXYIYZWZGINC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2795313
Nom IUPAC 2-méthyl-5-phénylfuran-3-carbalaldéhyde
SMILES CC1=C(C=C(O1)C2=CC=CC=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-5-phenyl-3-furaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 2-methyl-5-phenyl-3-furaldehyde, 2-methyl-5-phenyl-furan-3-carbaldehyde, 2-methyl-5-phenyl-3-furancarboxaldehyde, 3-furancarboxaldehyde,2-methyl-5-phenyl, 3-furancarboxaldehyde, 2-methyl-5-phenyl
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 97%