Learn More
Acide 2-Méthyle-5-phényle-3-furoique, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 202.21 |
| Pourcentage de pureté | 97% |