Learn More
Acide 2-méthyl-5-phényl-3-furoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420067 5 g 5g
11410067 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11420067 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20988.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 108124-17-0 | C12H9O3 | 201.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108124-17-0
Formule moléculaire C12H9O3
Poids moléculaire (g/mol) 201.20
Numéro MDL MFCD00221070
Clé InChI VLMNACSEESRUAK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-methyl-5-phenyl-3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl, 3-furancarboxylic acid,2-methyl-5-phenyl, acmc-1bptp, maybridge1_002369, cbmicro_037931, cambridge id 5930829, 2-methyl-5-phenyl-3-furancarboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl-furan-3-carboxylic acid
CID PubChem 736516
SMILES CC1=C(C=C(O1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid
Point de fusion 181°C to 184°C
Quantité 5 g
Nom IUPAC 2-méthyle-5-phénylefurane-3-carboxylate
Poids de la formule 202.21
Pourcentage de pureté 97%