Learn More
Acide 2-méthyl-5-(trifluorométhoxy)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15457017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15457017 5 g 5g
15447017 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15457017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34102.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 195622-41-4
Formule moléculaire C9H7F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 220.147
Numéro MDL MFCD18399742
Clé InChI IBHIJPBIQCIAES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-5-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 2-methyl-5-trifluoromethoxy
CID PubChem 58839058
Nom IUPAC Acide 2-méthyl-5-(trifluorométhoxy)benzoïque
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)OC(F)(F)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Point de fusion 87°C to 89°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de la formule 220.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline