Learn More
2-Méthyl-5-(trifluorométhoxy)benzylamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15496647 1 g 1g
15406657 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33791.03
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1373920-87-6
Formule moléculaire C9H10F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 205.18
Numéro MDL MFCD22201056
Clé InChI HUHITEUBBNSNER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-5-trifluoromethoxy benzylamine, 2-methyl-5-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 1-2-methyl-5-trifluoromethoxy phenyl methanamine
CID PubChem 86277657
Nom IUPAC [2-méthyl-5-(trifluorométhoxy)phényl]méthanamine
SMILES CC1=C(CN)C=C(OC(F)(F)F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Quantité 1 g
Numéro UN UN3267
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 205.18
Pourcentage de pureté 96%