Learn More
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)aniline, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30940678
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30940678 25 g
30940448 5 g
30931503 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30940678 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1112525g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
CAS 25449-96-1
Formule moléculaire C8H8F3N
Numéro MDL MFCD00134580
Quantité 25 g
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C)C(N)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 175.15
Pourcentage de pureté 98%