Learn More
2-méthyl-5-(trifluorométhyl)aniline, 98 %, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11425566
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
11425566 5 g 5g
11415566 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11425566 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20709.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25449-96-1
Formule moléculaire C8H8F3N
Poids moléculaire (g/mol) 175.154
Numéro MDL MFCD00134580
Clé InChI BCLCKENDTZITFB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-4-methylbenzotrifluoride, 2-methyl-5-trifluoromethyl aniline, benzenamine, 2-methyl-5-trifluoromethyl, 2-methyl-5-trifluoromethyl phenylamine, pubchem4494, intermediates-zcf02681, acmc-209gk1, 5-trifluoromethyl-o-toluidine, 5-trifluoromethyl-2-methylaniline
CID PubChem 2735933
Nom IUPAC 2-méthyl-5-(trifluorométhyl)aniline
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)N
Specifica
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Point de fusion 36°C to 40°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 175.16
Pourcentage de pureté 98%
Titolo del prodotto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.