Learn More
2-Méthyl-5-(trifluorométhyl)phénol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15464367
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15464367
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H31745.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1017778-05-0
Formule moléculaire C8H7F3O
Poids moléculaire (g/mol) 176.14
Numéro MDL MFCD09832287
Clé InChI CBWYZBGMPOIRBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-5-trifluoromethyl phenol, phenol, 2-methyl-5-trifluoromethyl, 3-hydroxy-4-methylbenzotrifluoride, 3-hydroxy-4-trifluoromethyl toluene
CID PubChem 20111828
Nom IUPAC 2-méthyl-5-(trifluorométhyl)phénol
SMILES CC1=C(O)C=C(C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenol
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 176.14
Pourcentage de pureté 97%