Learn More
2-méthyl-6-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15458799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458799 100 g 100g
15448799 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15458799 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01803.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 570-24-1 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 570-24-1
Formule moléculaire C7H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.153
Numéro MDL MFCD00007744
Clé InChI FCMRHMPITHLLLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-nitro-o-toluidine, 2-amino-3-nitrotoluene, benzenamine, 2-methyl-6-nitro, 2-methyl-6-nitrobenzenamine, 6-methyl-2-nitroaniline, 1-amino-2-methyl-6-nitrobenzene, unii-oup165ykbc, 3-nitro-2-aminotoluene, 2-nitro-6-methylaniline, oup165ykbc
CID PubChem 11298
Nom IUPAC 2-méthyl-6-nitroaniline
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-6-nitroaniline
Point de fusion 93°C to 96°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN2660
Beilstein 1868029
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%