Learn More
Acide 2-méthyl-6-nitrobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11332566 25 g 25g
11312566 1 g 1g
11322566 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11332566 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06563.14
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 13506-76-8 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13506-76-8
Formule moléculaire C8H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.147
Numéro MDL MFCD00007267
Clé InChI CCXSGQZMYLXTOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-6-nitrobenzoic acid, 6-nitro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-methyl-6-nitro, 6-methyl-2-nitrobenzoic acid, 2-methyl-6-nitro-benzoic acid, o-toluic acid, 6-nitro, 2-methyl-6-nitrobenzoicacid, unii-jm85y56dx1, nitrotoluylsaure, nitro-ortho-toluic acid
CID PubChem 16097
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-6-nitrobenzoic acid
Point de fusion 153°C to 156°C
Quantité 25 g
Beilstein 2050804
Poids de la formule 181.15
Pourcentage de pureté 98%