Learn More
2-Methyl-6-nitrobenzoxazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490537 5 g 5g
15443247 1 g 1g
11400547 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22415.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5683-43-2 | C8H6N2O3 | 178.147 g/mol
2-Methyl-6-nitrobenzoxazole is used as a flavoring agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-méthyl-6-nitrobenzoxazole : utilisé comme aromatisant.
Solubilité
Soluble dans l’huile. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5683-43-2
Formule moléculaire C8H6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 178.147
Numéro MDL MFCD00022848
Clé InChI DPVZLXWUFYMLBK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 79766
Nom IUPAC 2-méthyl-6-nitro-1,3-benzoxazole
SMILES CC1=NC2=C(O1)C=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-6-nitrobenzoxazole
Point de fusion 154°C to 156°C
Quantité 5 g
Synonyme 2-methyl-6-nitrobenzoxazole, benzoxazole, 2-methyl-6-nitro, acmc-1azgy, 2-methyl-6-nitro-benzoxazole, benzoxazole,2-methyl-6-nitro, 2-methyl-6-nitrobenzo d oxazole
Informations sur la solubilité Soluble in oils. Insoluble in water.
Poids de la formule 146.17
Pourcentage de pureté 98%