Learn More
2-méthyl-6-nitroquinoléine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10723423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10723423 10 g Flacon en verre ambré 10g
10467412 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10723423 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB06234EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 613-30-9
Formule moléculaire C10H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 188.19
Numéro MDL MFCD00051736
Clé InChI DXDPHHQJZWWAEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-nitroquinaldine, quinoline, 2-methyl-6-nitro, maybridge1_001441, acmc-1bb88, 1-2-aminoethyl pyrrole-2,5-dione,hydrochloride
CID PubChem 69172
Nom IUPAC 2-méthyl-6-nitroquinoléine
SMILES CC1=CC=C2C=C(C=CC2=N1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-6-nitroquinoline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 188.19
Pourcentage de pureté 97%