Learn More
2-Méthyle -6-nitroquinoléine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484363
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484363 25 g 25g
11464363 1 g 1g
11474363 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484363 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10945.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 613-30-9 | C10H8N2O2 | 188.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 613-30-9
Formule moléculaire C10H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 188.19
Numéro MDL MFCD00051736
Clé InChI DXDPHHQJZWWAEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-nitroquinaldine, quinoline, 2-methyl-6-nitro, maybridge1_001441, acmc-1bb88, 1-2-aminoethyl pyrrole-2,5-dione,hydrochloride
CID PubChem 69172
Nom IUPAC 2-méthyl-6-nitroquinoléine
SMILES CC1=CC=C2C=C(C=CC2=N1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-6-nitroquinoline
Point de fusion 162°C to 166°C
Quantité 25 g
Beilstein 7915
Poids de la formule 188.19
Pourcentage de pureté 98%