Learn More
Acide 2-méthylique-6-quinolinecarboxylique, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10371493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10371493 1 g 1g
10055972 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10371493 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC28401DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 635-80-3
Formule moléculaire C11H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 187.198
Numéro MDL MFCD00748504
Clé InChI IZONZQFTYGVOOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-6-quinolinecarboxylic acid, 6-quinolinecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-6-quinolinecarboxylicacid, 2-methylquinoline-6-carboxylicacid, acmc-1b4d8, quinaldine-6-carboxylic acid, 6-carboxy-2-methyl quinoline, ksc352o8f, 2-methyl-quinoline-6-carboxylic acid
CID PubChem 604483
Nom IUPAC Acide 2-méthylquinoline-6-carboxylique
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-6-quinolinecarboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 187.2
Pourcentage de pureté 97%