Learn More
2-méthyl-6-(trifluorométhyl)nicotinaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10763512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10763512 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10763512 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00323DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
CAS 545394-83-0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C8H6F3NO
Numéro MDL MFCD11035943
Quantité 1 g
Synonyme 2-methyl-6-trifluoromethyl nicotinaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-carbaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl
Clé InChI HHGVNSFXEFHMGQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=O)C=CC(=N1)C(F)(F)F
Nom IUPAC 2-méthyl-6-(trifluorométhyl)pyridine-3-carbaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 189.14
CID PubChem 28875322
Poids de la formule 189.14