Learn More
2-Acide nicotinique méthyl-6-(trifluorométhyle), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide 2-méthyl-6-(trifluorométhyl)nicotinique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (4,7 g/l à 25°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid |
| Point de fusion | 139°C to 141°C |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water (4.7g/L at 25°C). |
| Poids de la formule | 205.14 |
| Pourcentage de pureté | 97% |